Learn More
anti-CLTB, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Brand:  Abnova H00001212-PW2.1Set
Product Code. 16181894
  • € 843.00 / 1 set
Includes: Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-CLTB (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-CLTB (50μg)
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
CLTB
Monoclonal/Polyclonal
This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
LCB
Mouse, Rabbit
RUO
1212
Human
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
CLTB
CLTB
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-CLTB (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-CLTB (50 ug)
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only