Learn More
anti-DCTN2, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Brand:  Abnova H00010540-PW1.1Set
Product Code. 16183144
  • € 843.00 / 1 set
Includes: Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-DCTN2 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-DCTN2 (50μg)
Beskrivning
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
DCTN2
Monoclonal/Polyclonal
This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
DCTN50/DYNAMITIN/RBP50
Mouse, Rabbit
RUO
10540
Human
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
DCTN2
DCTN2
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-DCTN2 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-DCTN2 (50 ug)
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only