Learn More
anti-GSC, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
To detect and quantify protein level of human
Brand:  Abnova H00145258-AP41.1Set
Product Code. 16183864
  • € 843.00 / 1 set
Includes: Capture antibody: mouse monoclonal anti-GSC, IgG2a Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-GSC, IgG2a Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Specifications
GSC
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human GSC.
GSC
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-GSC, IgG2a Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-GSC, IgG2a Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
ELISA
Biotin
GSC
Mouse
RUO
145258
Human
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only