Learn More
HAGH, Mouse, Clone: 2F9, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HAGH.
Brand:  Abnova H00003029-M02A.200uL
Product Code. 16139154
  • € 349.00 / 200µL
Description
The enzyme encoded by this gene is classified as a thiolesterase and is responsible for the hydrolysis of S-lactoyl-glutathione to reduced glutathione and D-lactate. [provided by RefSeq
Sequence: GRLPPDTRVYCGHEYTINNLKFARHVEPGNAAIREKLAWAKEKYSIGEPTVPSTLAEEFTYNPFMRVREKTVQQHAGETDPVTTMRAVRREKDQFKMPRD
Specifications
Specifications
HAGH
Monoclonal
Unconjugated
ascites with no preservative
NM_005326
HAGH
HAGH (NP_005317, 161 a.a. ∼ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
RUO
3029
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ascites
ELISA, Western Blot
2F9
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HAGH.
HAGH
GLO2/GLX2/GLXII/HAGH1
Mouse
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgG3 κ
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado