Learn More
HLA-DR Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: G46-6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 562804
 View more versions of this product
Product Code. 15832259
  • € 437.00 / Each
Description
Anti++HLA-DR recognizes a human class II major histocompatibility complex (MHC) antigen. The antigen is a transmembrane glycoprotein composed of α- and β-subunits that have molecular weights of 36 and 27 kDa, respectively. Anti++HLA-DR reacts with a nonpolymorphic HLA-DR epitope and does not cross-react with HLA-DQ or HLA-DP molecules.
Host Species: Mouse
Clone: G46-6
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Hu
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HLA-DR
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
IgG2a κ
Flow Cytometry
G46-6
MHC class II antigen; HLA class II histocompatibility antigen
Mouse
100 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.