Learn More
HOMER2, Rabbit, MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human HOMER2 protein.
Brand:  Abnova H00009455-D01.100uL
Product Code. 16150706
  • € 365.00 / 100µL
Description
This gene encodes a member of the homer family of dendritic proteins. Members of this family regulate group 1 metabotrophic glutamate receptor function. The encoded protein may be involved in cell growth. Four transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq
Sequence: MGEQPIFTTRAHVFQIDPNTKKNWMPASKQAVTVSYFYDVTRNSYRIISVDGAKVIINSTITPNMTFTKTSQKFGQWADSRANTVFGLGFSSEQQLTKFAEKFQEVKEAAKIAKDKTQEKIETSSNHSQASSVNGTDDEKASHAGPANTHLKSENDKLKIALTQSAANVKKWEIELQTLRESNARLTTALQESAASVEQWKRQFSICRDENDRLRNKIDELEEQCSEINREKEKNTQLKRRIEELEAELREKETELKDLRKQSEIIPQLMSECEYVSEKLEAAERDNQNLEDKVRSLKTDIEESKYRQRHLKVELKSFLEVLDGKIDDLHDFRRGLSKLGTDN
Specifications
Specifications
HOMER2
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human HOMER2 protein.
HOMER2
ACPD/CPD/HOMER-2/HOMER2A/HOMER2B/Vesl-2
Rabbit
100 μL
Primary
Human, Mouse
Liquid
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
No additive
NM_004839.2
HOMER2
HOMER2 (NP_004830.2, 1 a.a. ∼ 343 a.a) full-length human protein.
RUO
9455
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Certificates
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt