Learn More
Anti-Human CD73 (AD2), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 65162-1-IG-500UG
 View more versions of this product
Product Code. 30237930
  • € 271.75 / 500µg
Description
The CD73 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with pre-b leukemia cell line of human CD73. This antibody recognizes human antigen. The CD73 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Specifications
Specifications
CD73
Monoclonal
0.5 mg/mL
CD73; E5NT; NT; NT5; NTE; eN; eNT
Pre-B leukemia cell line
500 μg
Primary
Human
Flow Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
AD2
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
4907
Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.