Learn More
PDX-1 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 658A5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 563436
Artikelnummer. 15822789
  • € 281.00 / Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
The 658A5 monoclonal antibody binds PDX-1 or Pancreas/Duodenum Homeobox Protein-1 encoded by the PDX1 or IPF1 (Insulin Promoter Factor 1) gene. PDX-1 is a key regulator of pancreatic development and adult beta-cell function. Loss of PDX1 gene function in mice and humans results in pancreatic agenesis. PDX-1 is also involved in endocrine precursor cell development by binding the DNA-binding transcription factor Neurogenin-3. PDX-1-positive cells have been obtained by the directed differentiation of human embryonic stem cells through a definitive endoderm lineage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PDX-1
Monoclonal
PerCP-Cyanine5.5
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human PDX-1 Recombinant Protein
50 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
658A5
PDX1, GSF, IPF-1, IPF1, IUF-1, IDX-1, STF-1
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human, Mouse
IgG1 κ
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.