Learn More
PTP1C/SHP1 Mouse, Unlabeled, Clone: 52, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 610126
 View more versions of this product
Product Code. 15835279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 451.00
    € 450.58 / 1 set
    Save € 0.42
    0.09% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
PTP1C (SH-PTP1, SHP-1, or HCP) is a protein-tyrosine phosphatase (PTP) that is expressed in epithelial and hematopoietic cells. It contains two N-terminal SH2 domains and a C-terminal phosphatase domain. While its distribution is primarily cytosolic, exposure to various stimuli induces movement of PTP1C to other cellular locations to allow interaction with its substrates. This enzyme associates with the IL-3, IL-4, erythropoietin, and stem cell factor receptors and may regulate their signaling pathways by dephosphorylation of their receptors or their downstream effectors. Motheaten mice, which possess a nonfunctional PTP1C gene, display multiple hematopoietic abnormalities including increased proliferation and activation of myeloid cells. Studies involving these mice have clearly implicated PTP1C in negative regulation of CSF-1 (colony stimulating factor-1) mitogenic signaling and have demonstrated a role for PTP1C as an intermediate between Ras and the MAP kinase pathway.
Host Species: Mouse
Clone: 52
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human
Immunogen: Human PTP1C aa.. 492-597
Formula Weight [Chemical]: 68kDa
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTP1C/SHP1
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Human PTP1C aa.. 492-597
150 μg
Cell Biology
Canine, Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot
52
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.