Learn More
Rab11 Mouse, Unlabeled, Clone: 47, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 610656
 View more versions of this product
Product Code. 15825569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 187.00
    € 186.18 / 1 set
    Save € 0.82
    0.44% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The Rab proteins are small GTP-binding molecules that are localized to specific intracellular vesicles and organelles. It has been proposed that Rab proteins cycle between GTP- and GDP-bound forms and that this is related to their function as regulators of vesicular traffic. The Rab11 gene encodes a 24 kDa protein of 214 amino acids that has been detected in liver, brain, testis, spleen, and heart. Rab11 protein was isolated from the golgi-microsomal fraction of rat liver and has been detected in the Trans-golgi Network, secretory vesicles, and the pericentriolar recycling endosomes. The distribution of Rab11 indicates that this small protein is involved in regulating traffic at the Golgi complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rab11
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
50 μg
Cell Biology
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
IgG2a
Western Blot
47
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.