Learn More
ACROBiosystems Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike protein S1)
Description
The newly identified Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has posed a serious threat to human health. A rapid and effective assay kit detecting the levels of anti-SARS-CoV-2 in human serum can facilitate research on characterization of antibodies produced in response to SARS-CoV-2 infection.
Specifications
Specifications
| Product Type | Antibody titer assay kits |
| Kit Contents | This assay kit employs a standard indirect-ELISA format, providing a rapid detection of anti-SARS-CoV-2 IgG in serum by SARS-CoV-2 Spike protein S1. The kit consists of High-bind Plate, Spike protein S1, an Anti-SARS-CoV-2 Antibody (Control,IgG), an HRP-A |
| Quantity | 96 Tests |
| Shipping Condition | RT |
| Storage Requirements | -20°C, aviod light |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?