Learn More
anti-TFAM, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Brand:  Abnova H00007019-PW1.1Set
Product Code. 16182714
  • € 843.00 / 1 set
Includes: Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-TFAM (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-TFAM (50μg)
Specifications
TFAM
Monoclonal/Polyclonal
This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
MtTF1/TCF6/TCF6L1/TCF6L2/TCF6L3/mtTFA
Mouse, Rabbit
RUO
7019
Human
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
TFAM
TFAM
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-TFAM (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-TFAM (50 ug)
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only