Learn More
Vα 3.2[b,c] TCR Rat anti-Mouse, FITC, Clone: RR3-16, BD
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 553219
Product Code. 15837088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 362.00
    € 361.60 / Each
    Save € 0.40
    0.11% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The RR3-16 antibody reacts with the Vα 3.2 T-Cell Receptor (TCR) of mice having the b (e.g., C57BL) and c (e.g., SWR, SJL, NZB, NOD) haplotypes of the Tcra gene complex, but not with TCR encoded by other members of Tcra-V3 gene subfamily. RR3-16 ant
Host Species: Rat
Clone: RR3-16
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse Cytolytic T-Cell Clone OH6
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vα 3.2[b,c] TCR
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse Cytolytic T-Cell Clone OH6
0.25 mg
Immunology
Mouse
IgG2b κ
Flow Cytometry
RR3-16
FITC
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.