Learn More
Antimony, plasma standard solution, Specpure™, Sb 1000mug/ml, Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar 047103.AP
Overige gegevens : Gewicht : 0.00050kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Aantal 500mL
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447385
  • € 184.00 / 500 ml
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Sb in 30% HCl
MFCD00134030
Specificatie
Antimony, plasma standard solution, Specpure™
MFCD00134030
Sb 1000mug/ml
Acidic
Sb in 30% HCl
UN1789
Liquid
500mL