Learn More
Antimony, plasma standard solution, Specpure™ Sb 1000μg/mL
Product Code. 15427385
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
Artikelnummer. 15427385
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047103.AD
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sb in 30% HCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Molecular Formula Sb in 30% HCl
MDL Number MFCD00134030
Spezifikation
Odor Acidic
Physical Form Liquid
Concentration Sb 1000mug/ml
UN Number UN1789
Quantity 50 mL
Chemical Name or Material Antimony, plasma standard solution, Specpure™
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt