Learn More
AP180 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38325-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30229276
  • € 550.00 / 100µL
Description
AP180 Polyclonal antibody specifically detects AP180 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AP180
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
91 kDa synaptosomal-associated protein, AP180, CALM, clathrin coat assembly protein AP180, DKFZp781O0519, KIAA0656synaptosomal-associated protein, 91 kDa (mouse) homolog, Phosphoprotein F1-20, synaptosomal-associated protein, 91kDa homolog (mouse)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 321-600 of human AP180 (NP_001229723.1).,, Sequence:, AVPVSTSKPSSDLLDLQPDFSSGGAAAAAAPAPPPPAGGATAWGGFGGSFMAPSPSPVTPAQNNLLQPNFEAAFGTTPSTSSSSSFDPSVFDGLGDLLMPTMAPAGQPAPVSMVPPSPAMAASKALGSDLDSSLASLVGNLGISGTTTKKGDLQWNAGEKKLTGGANWQPKVAPATWSAGVPPSAPLQGAVPPTSSVPPVAGAPSVGQPGAGFGMPPAGTGMPMMPQQPVMFAQPMMRPPFGAAAVPGTQLSPSPTPASQSPKKPPAKDPLADLNIKDFL
100 μL
Primary
Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
9892
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.