Learn More
AP1GBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 572.00
Specifications
Antigen AP1GBP1
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18464242
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-90145-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18269206
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-90145
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
AP1GBP1 Polyclonal specifically detects AP1GBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
AP1GBP1
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
11276
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FMAFSNSSISSEQKPDDKYDALKEEASPVPLTSNVGSTVKGGQNSTAASTKYDVFRQLSLEGSGLGVEDLKDNTPSGKSDDDFADFHS
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Polyclonal
Rabbit
Human
AP1 gamma subunit binding protein 1, AP1 subunit gamma-binding protein 1, FLJ34482, Gamma-synergin, MGC104959, synergin gamma, synergin, gamma, SYNGAP1GBP1adaptor-related protein complex 1 gamma subunit-binding protein 1
SYNRG
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado