Learn More
AP3B2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 292.00 - € 624.00
Tekniske data
Antigen AP3B2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18427980
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-81011-25ul
25ul
€ 292.00
25µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18242246
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-81011
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
AP3B2 Polyclonal specifically detects AP3B2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
AP3B2
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Adapter-related protein complex 3 subunit beta-2, Adaptor protein complex AP-3 subunit beta-2, adaptor-related protein complex 3, beta 2 subunit, beta-3B-adaptin, Clathrin assembly protein complex 3 beta-2 large chain, DKFZp686D17136, NAPTBAP-3 complex subunit beta-2, Neuronal adaptin-like protein, beta-subunit, Neuron-specific vesicle coat protein beta-NAP
AP3B2
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
Q13367
8120
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VPEWTKCSNREKRKEKEKPFYSDSEGESGPTESADSDPESESESDSKSSSESGSGESSSESDNEDQ
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.