Learn More
AP3D1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92046-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18645300
  • € 209.00 / 0.02mL
Description
AP3D1 Polyclonal antibody specifically detects AP3D1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AP3D1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
Adapter-related protein complex 3 subunit delta-1, adaptin, delta, adaptor-related protein complex 3, delta 1 subunit, ADTD, AP-3 complex delta subunit, partial CDS, AP-3 complex subunit delta, AP-3 complex subunit delta-1, delta adaptin, Delta-adaptin, delta-adaptin, partial CDS, hBLVR, subunit of putative vesicle coat adaptor complex AP-3
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 520-700 of human AP3D1 (NP_003929.4). AVYVQNVVKLYASILQQKEQAGEAEGAQAVTQLMVDRLPQFVQSADLEVQERASCILQLVKHIQKLQAKDVPVAEEVSALFAGELNPVAPKAQKKVPVPEGLDLDAWINEPLSDSESEDERPRAVFHEEEQRRPKHRPSEADEEELARRREARKQEQANNPFYIKSSPSPQKRYQDTPGVE
0.02 mL
Signal Transduction
8943
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt