Learn More
APBA1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41182JF646
Artikelnummer. 18795801
  • € 582.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
APBA1 Polyclonal antibody specifically detects APBA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
APBA1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Janelia Fluor 646
Adapter protein X11alpha, amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 1, amyloid beta A4 precursor protein-binding family A member 1, D9S411Eadaptor protein X11alpha, LIN10, Mint-1, MINT1amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 1 (X11), Neuronal Munc18-1-interacting protein 1, Neuron-specific X11 protein, phosphotyrosine-binding/-interacting domain (PTB)-bearing protein, UROP11, X11A, X11X11ALPHA
Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human APBA1. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of APBA1. Amino Acid Squence: ARDGYDAERAQDPEDESAY
0.1 mL
Membrane Trafficking and Chaperones, Vision
320
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.