Learn More
APBB1IP Monoclonal Antibody (OTI5H6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA809243S
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17501274
  • € 242.00 / 30µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
APBB1IP Monoclonal antibody specifically detects APBB1IP in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
APBB1IP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q7Z5R6
Mouse
Affinity chromatography
RUO
54518
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI5H6
Unconjugated
APBB1IP
9930118P07Rik; amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 1 interacting protein; amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 1-interacting protein; amyloid beta precursor protein binding family B member 1 interacting protein; APBB1-interacting protein 1; Apbb1ip; INAG1; Prel1; PREL-1; proline rich EVH1 ligand 1; proline-rich EVH1 ligand 1; Proline-rich protein 48; proline-rich protein 73; Prp48; Rap1-GTP-interacting adapter molecule; Rap1-GTP-interacting adaptor molecule; Rap1-interacting adaptor molecule; RARP1; RARP-1; retinoic acid-responsive proline-rich protein 1; RIAM; RIAMRARP-1; zgc:63968
Full length human recombinant protein of human APBB1IP produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado