Learn More
Apc11 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35554-20ul
 View more versions of this product
Artikelnummer. 30229494
  • € 190.00 / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Apc11 Polyclonal antibody specifically detects Apc11 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Apc11
Polyclonal
Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
anaphase promoting complex subunit 11, anaphase promoting complex subunit 11 (yeast APC11 homolog), anaphase-promoting complex subunit 11, APC11 anaphase promoting complex subunit 11 homolog, APC11Hepatocellular carcinoma-associated RING finger protein, Apc11p, Cyclosome subunit 11, HSPC214, MGC882
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-84 of human Apc11 (NP_001002245.1).,, Sequence:, MKVKIKCWNGVATWLWVANDENCGICRMAFNGCCPDCKVPGDDCPLVWGQCSHCFHMHCILKWLHAQQVQQHCPMCRQEWKFKE
20 μL
Cell Cycle and Replication
51529
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt