Learn More
Beskrivning
- Clears up spillages easily
- Environmental friendly
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensions (L x W) | 260 x 460mm |
| Length (Metric) | 260 mm |
| Material | APET |
| Type | Liners |
| Width (Metric) | 460 mm |
| For Use With | Radiation, Biohazard, General purpose Trays |
| No. per Pack | 25 |
| Shape | Rectangular |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?