Learn More
APIP Antibody (19F461), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-56567AF750
Product Code. 18002484
  • € 558.00 / 0.10mL
Description
APIP Monoclonal specifically detects APIP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
APIP
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
APIP
The antibody was developed against a full-length His-tagged recombinant APIP.
0.1 mL
Primary
This monoclonal antibody can be used for detection of APIP and APIP2.
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
19F461
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
APAF1 interacting protein, APAF1-interacting protein, APIP2, CGI29, CGI-29, dJ179L10.2, EC 4.2.1.109, MMRP19, MTRu-1-P dehydratase, probable methylthioribulose-1-phosphate dehydratase
Mouse
Protein G purified
Apoptosis
51074.0
Human
IgG2b κ
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.