Learn More
APLF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 572.00
Specifications
Antigen APLF
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18675795
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38212-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18197378
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38212
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
APLF Polyclonal specifically detects APLF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
APLF
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8IW19
200558
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SQLEGSTEIAKTQMTPTNSVSFLGENRDCNKQQPILAERKRILPTWMLAEHLSDQNLSVPAISGGNVIQGSGKEEICKDKSQLN
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
APFL, aprataxin- and PNK-like factor, aprataxin and PNK-like factor, aprataxin and PNKP like factor, Apurinic-apyrimidinic endonuclease APLF, C2orf13FLJ16593, chromosome 2 open reading frame 13, EC 4.2.99.18, MGC47799, PALF, PNK and APTX-like FHA domain-containing protein, PNK and APTX-like FHA protein, Xip1, XRCC1-interacting protein 1
APLF
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt