missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APOL1 Monoclonal Antibody (OTI5E10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA812043S
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
APOL1 Monoclonal antibody specifically detects APOL1 in Human samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| APOL1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O14791 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 8542 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI5E10 | |
| Unconjugated | |
| APOL1 | |
| APOL; APO-L; APOL- I; APOL1; APOL-I; Apolipoprotein L; apolipoprotein L 1; apolipoprotein L, 1; Apolipoprotein L1; Apolipoprotein L-I; FSGS4; OTTHUMP00000028705 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 28-339 of human APOL1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion