Learn More
Apolipoprotein CIII Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18614287 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μL
Packungsgröße:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18614287 100 μg 100µL
18616186 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614287 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP268831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 593.50
    € 560.70 / 100µL
    Save € 32.80
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein CIII Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein CIII in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Apolipoprotein CIII
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gene Alias APOC3, apo-CIII, ApoC-III, APOCIII, Apolipoprotein C3, apolipoprotein C-III, MGC150353
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ASEAEDASLLSFMQGYMKHATKTAKDA
Purification Method Protein A purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 345
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.