Learn More
NOBOX Antibody (OTI4C5), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73028V
Product Code. 18146196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 785.00
    € 742.35 / 0.10mL
    Save € 42.65
    5% Off
Description
NOBOX Monoclonal specifically detects NOBOX in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NOBOX
Monoclonal
DyLight 405
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
NOBOX
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-271 of human NOBOX (NP_001073882) produced in E.coli.
0.1 mL
135935.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI4C5
Western Blot, Immunohistochemistry
NOBOX NOBOX oogenesis homeobox, OG2, OG-2, OG2X, POF5, TCAG_12042
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human
IgG1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt