missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APP Antibody (OTI4C9), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-70197F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
APP Monoclonal specifically detects APP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
| APP | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| APP | |
| Full length recombinant protein of human APP (NP_000475) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry | |
| OTI4C9 | |
| Immunohistochemistry | |
| amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2, amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 2, Amyloid beta precursor protein, APP | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific | |
| 351.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur