Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, clear
Product Code. 10299624 Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Quantity:
1500 Strips (5 pk./300)
300 Strips
Unit Size:
Pack of 300
Pack of 8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10299624
Marca: Applied Biosystems™ N8011535
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Designed to fit on MicroAmp reaction tubes, tube strips, and 96-well plates
MicroAmp™ Cap Strips have a domed profile and are suitable for end-point PCR. 8-cap strips available in clear or an assorted set of red, orange, blue, and green.
  • Will not interfere with sample reading
  • Provides tight seal to minimize evaporation
  • Easy to apply and remove
Minimizes Evaporation
  • Use MicroAmp Caps Strips to seal tubes and reduce the possibility of contamination in sample wells and help ensure reliable results
  • Easy to Use
    • Use MicroAmp Cap Installing Tool (sold separately) to push caps down and form tight seal
    • When ready, just peel away caps using tabs at end
    Colored for Easy Organization
    • Available in different colors to help track tubes during assay preparation
    • For real-time PCR applications,use MicroAmp Optical 8-Cap Strips (Mfr. No. 4323032) with flat-top profile
    PCR, PCR & Real-Time PCR
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certifications/Compliance Certified DNA/Rnase Free
    Color Natural
    Quantity 1500 Strips (5 pk./300)
    For Use With (Equipment) Thermal Cyclers
    Product Line MicroAmp™ 
    Material Polypropylene
    Content And Storage Includes: 5 packs of N8010535 (Qty 300 per pack)
    Strip of 8 attached caps for use with 0.2 mL individual tubes, strip tubes (0.1 or 0.2 mL), or 48- or 96-well plates. Natural (clear) color.
    Closure Type Domed Cap
    No. of Wells 96
    Format 1,500 Strip Caps
    Product Type 8-Strip Cap
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato