Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast 48-Well Tray
Código de producto. 10640996 Tienda Applied Biosystems Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 Trays
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10640996
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ 4375282
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
10 MicroAmp™ Fast 48-Well Trays
Engineered for efficient sample processing
Specifically designed to snugly hold MicroAmp™ Fast Reaction Tubes with Cap (0.1mL) or the MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip (0.1mL), is required for more efficient sample processing on the Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System.
  • Manufactured to high specification, ensuring quality product
  • Allows you to organize tubes while adding sample and mix
  • Handy tray reduces spillage and tube mix-ups by securing and ordering tubes on lab bench
  • When samples are ready, simply put the tray of tubes directly on the block of StepOne™ Real-Time PCR System
  • Tray eliminats hassle of transferring tubes and also provides thermal contact necessary for thermal cycling
Note:See user's manual or package insert for limited label license and trademark information.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
PCR, PCR & Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Compliance Certified DNA/RNase Free
Content And Storage Contains 10 MicroAmp™ Fast 48-Well Trays. Store at room temperature.
Packaging 10 Trays
Product Line MicroAmp
Product Type 48-Well Tray
For Use With (Equipment) StepOne™
No. of Wells 48
For Use With (Application) PCR
Plate Compatibility 48-Well Plates
Quantity 10 Trays
Shipping Condition Room Temperature
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado