Learn More
AR Mouse anti-Human, Clone: DHTR/882, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Abnova MAB14304.100ug
Produktkod. 16052616
  • € 503.00 / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human AR.
  • High specificity
  • High reactivity
Specifikationer
Specifikationer
AR
Monoclonal
Unconjugated
Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
P10275
AR
Recombinant protein corresponding to full length human AR.
100 μg
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
DHTR/882
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human AR.
In 1 mM PBS.
AIS/DHTR/HUMARA/KD/NR3C4/SBMA/SMAX1/TFM
Mouse
Protein A/G purification
RUO
367
Store at -20 to -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only (RUO)