Learn More
Archaemetzincin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen Archaemetzincin 2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18284224
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-56224
100 μL
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18692477
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-56224-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Archaemetzincin 2 Polyclonal specifically detects Archaemetzincin 2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
Archaemetzincin 2
Polyclonal
Rabbit
Human
archaelysin family metallopeptidase 2, archaemetzincin-2, archaemetzincins-2, Archeobacterial metalloproteinase-like protein 2, EC 3.-
AMZ2
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
51321
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PICLHKLQCAVGFSIVERYKALVRWIDDESSDTPGATPEHSHEDNGNLPKPVEAFKEWKEWII
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt