Learn More
R&D Systems™ Argatroban
Product Code. 18054132
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18054132 50 mg 50mg
18045932 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18054132 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 1637/50
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent thrombin inhibitor
Potent inhibitor of thrombin mediated fibrinogen cleavage (Ki = 19 nM). Competitive inhibitor of thrombin-induced platelet activation and clotting. Shown to exhibit antithrombotic activity in animal models.
This compound is a mixture of 2 diastereomers (approximate ratio 65/35).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Argatroban
CAS 74863-84-6
Assay Percent Range >99%
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C23H36N6O5S
Formula Weight 508.63
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.