missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Argininosuccinate Synthase Antibody (OTI1B10), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70217AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Argininosuccinate Synthase Monoclonal specifically detects Argininosuccinate Synthase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| Argininosuccinate Synthase | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| ASS1 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues near C-terminus of human Argininosuccinate Synthase (NP_000041). | |
| 0.1 mL | |
| 445.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI1B10 | |
| Western Blot | |
| argininosuccinate synthase, argininosuccinate synthase 1, argininosuccinate synthetase, argininosuccinate synthetase 1, ASSCTLN1, citrulline-aspartate ligase, Citrulline--aspartate ligase, EC 6.3.4.5 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido