missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARH Antibody (OTI7E11), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71790PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ARH Monoclonal specifically detects ARH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| ARH | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| LDLRAP1 | |
| Full length recombinant protein of human ARH (NP_056442) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| OTI7E11 | |
| Flow Cytometry | |
| ARH1, ARH2, ARHAutosomal recessive hypercholesterolemia protein, DKFZp586D0624, FHCB1ARH1, FHCB2LDL receptor adaptor protein, low density lipoprotein receptor adapter protein 1, low density lipoprotein receptor adaptor protein 1, MGC34705 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 26119.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering