Learn More
ARHGAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92692-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18683222
  • € 190.00 / 0.02mL
Description
ARHGAP1 Polyclonal antibody specifically detects ARHGAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ARHGAP1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:50 - 1:100
CDC42 GTPase-activating protein, CDC42GAPp50-RhoGAP, GTPase-activating protein rhoOGAP, p50rhoGAP, Rho GTPase activating protein 1, rho GTPase-activating protein 1, RHOGAP, RHOGAP1Cdc42GAP, Rho-related small GTPase protein activator, Rho-type GTPase-activating protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-439 of human ARHGAP1 (NP_004299.1). VLKYDDFLKSTQKSPATAPKPMPPRPPLPNQQFGVSLQHLQEKNPEQEPIPIVLRETVAYLQAHALTTEGIFRRSANTQVVREVQQKYNMGLPVDFDQYNELHLPAVILKTFLRELPEPLLTFDLYPHVVGFLNIDESQRVPATLQVLQTLPEENYQVLRFLTAFLVQISAHSDQNKMTNTNLAVVFGPNLLWAKDAAITLKAINPINTFTKFLLDHQGELFPSPDPSGL
0.02 mL
GPCR, Signal Transduction
392
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt