Learn More
Invitrogen™ ARHGEF9 Polyclonal Antibody
Description
The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).
The protein encoded by this gene is a Rho-like GTPase that switches between the active state and inactive state to regulate CDC42 and other genes. Defects in this gene are a cause of startle disease with epilepsy, also known as hyperekplexia with epilepsy. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifications
Specifications
| Antigen | ARHGEF9 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | ARHGEF9 |
| Gene Accession No. | O43307, Q3UTH8, Q9QX73 |
| Gene Alias | 9630036L12Rik; A230067K14; ARHDH9; ARHGEF9; Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 9; Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9; COLLYBISTIN; collybistin I; EIEE8; HPEM-2; hPEM-2 collybistin; KIAA0424; mKIAA0424; PEM2; PEM-2; PEM-2 homolog; rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9; Rho guanine nucleotide exchange factor 9 |
| Gene Symbols | ARHGEF9 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?