missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARID1B Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97890V
This item is not returnable.
View return policy
Description
ARID1B Polyclonal specifically detects ARID1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| ARID1B | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| 6A3-5, ARID domain-containing protein 1B, AT rich interactive domain 1B (SWI1-like), BAF250B, BRG1-associated factor 250b, BRG1-binding protein ELD/OSA1, BRG1-binding protein hELD/OSA1, BRIGHT, DAN15P250R, ELD (eyelid)/OSA protein, ELD/OSA1, hOsa2, JPUT1, KDM5B, KIAA1235AT-rich interactive domain-containing protein 1B, Osa homolog 2, OSA2, p250R, PLU1, RBBP2H1A | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ARID1B fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 57492 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering