Learn More
Aripiprazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Aripiprazole (OPC-14597), an atypical antipsychotic, is a potent and high-affinity dopamine D2 receptor partial agonist. Aripiprazole is an inverse agonist at 5-HT2B and 5-HT2A receptors and displays partial agonist actions at 5-HT1A, 5-HT2C, D3, and D4 receptors. Aripiprazole can be used for the research of schizophrenia and COVID19.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Aripiprazole |
| CAS | 129722-12-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H27Cl2N3O2 |
| Quantity | 200 mg |
| Synonym | OPC-14597 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (223.02 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (111.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=CC=CC(Cl)=C4Cl)CC3)=C2)CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 448.39 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?