Learn More
Arizona Residual Solvents Mixture 500 90-7500 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 75-83-2, 79-29-8, 78-78-4, 107-83-5, 96-14-0, 108-21-4 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | N,N-Dimethylacetamide |