Få mere at vide
ARMC3 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 28418-1-AP-20UL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18047035
  • € 145.00 / 20µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
The ARMC3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ARMC3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ARMC3 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
ARMC3
400 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse
150 kDa
IgG
Immunoprecipitation, ELISA
armadillo repeat containing 3, ARMC3, Beta catenin like protein, Cancer/testis antigen 81, CT81, FLJ25845, FLJ32827, KU CT 1
20 μL
219681
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.