Learn More
ARMH3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 593.00
Specifications
Antigen C10orf76
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18427531
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-30723-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18121453
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-30723
0.1 mL
€ 593.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ARMH3 Polyclonal specifically detects ARMH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Especificaciones
C10orf76
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Chromosome 10 Open Reading Frame 76, UPF0668 Protein C10orf76
C10orf76
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Human
Q5T2E6
79591
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELPLDADVQTSNLLITFLKYSSIVMQDTKDEHRLHSGKLCLIILTCIAEDQYANAFLHDDNMNFRVNLHRMPMRHRKKAADKNLPCRP
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado