Learn More
Invitrogen™ ARSH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5103618
Product Code. 16690065
  • € 493.00 / 100µL
Beschreibung
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total ARSH.
Sulfatases, such as ARSH, hydrolyze sulfate esters from sulfated steroids, carbohydrates, proteoglycans, and glycolipids. They are involved in hormone biosynthesis, modulation of cell signaling, and degradation of macromolecules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ARSH
Polyclonal
Unconjugated
ARSH
ARSH; arylsulfatase family member H; arylsulfatase family, member H; arylsulfatase H; arylsulfatase H; arylsulfatase family member H; ASH; sulfatase
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
347527
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q5FYA8
ARSH
A synthesized peptide derived from human ARSH(Accession Q5FYA8), corresponding to amino acid residues R487-P537.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt