Learn More
ART4, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Abnova H00000420-D01.100uL
Product Code. 16105547
  • € 365.00 / 100µL
Description
Sequence: MGPLINRCKKILLPTTVPPATMRIWLLGGLLPFLLLLSGLQRPTEGSEVAIKIDFDFAPGSFDDQYQGCSKQVMEKLTQGDYFTKDIEAQKNYFRMWQKAHLAWLNQGKVLPQNMTTTHAVAILFYTLNSNVHSDFTRAMASVARTPQQYERSFHFKYLHYYLTSAIQLLRKDSIMENGTLCYEVHYRTKDVHFNAYTGATIRFGQFLSTSLLKEEAQEFGNQTLFTIFTCLGAPVQYFSLKKEVLIPPYELFKVINMSYHPRGDWLQLRSTGNLSTYNCQLLKASSKKCIPDPIAIASLSFLTSVIIFSKSRV
Specifications
Specifications
ART4
Polyclonal
No additive
NM_021071.2
ART4
ART4 (NP_066549.2, 1 a.a. ∼ 314 a.a) full-length human protein.
RUO
420
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Immunoprecipitation
Unconjugated
ADP-ribosyltransferase 4 (Dombrock blood group)
CD297/DO/DOK1
Rabbit
100 μL
Primary
Human
Antibody
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt