Learn More
Artemisia vulgaris 1.0101 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-12774-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18667997
  • € 358.00 / 100µL
Description
Artemisia vulgaris 1.0101 Polyclonal antibody specifically detects Artemisia vulgaris 1.0101 in Plant samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Artemisia vulgaris 1.0101
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Plant
Purified
ELISA
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Artemisia vulgaris 1.0101 (Uniprot#: Q84ZX5.1; Met1-His132).
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado