Learn More
Arylsulfatase A/ARSA Rabbit anti-Human, Clone: 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89502-50UL
 View more versions of this product
Product Code. 18227927
  • € 379.00 / 50µL
Description
Arylsulfatase A/ARSA Monoclonal specifically detects Arylsulfatase A/ARSA in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Arylsulfatase A/ARSA
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
1
Western Blot 1:500-1:2000
arylsulfatase A, ASA, Cerebroside-sulfatase, EC 3.1.6, EC 3.1.6.8, MLD
Recombinant Human Arylsulfatase A/ARSA protein
50 μg
Lipid and Metabolism
410
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato