Learn More
ASB2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98774IR
Product Code. 18008358
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
ASB2 Polyclonal specifically detects ASB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ASB2
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
ankyrin repeat and SOCS box containing 2, ankyrin repeat and SOCS box protein 2, ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 2a, ASB-2ankyrin repeat and SOCS box-containing 2, MGC40044
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human ASB2.
0.1 mL
Signal Transduction
51676
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 755
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.