Learn More
Invitrogen™ ASCL2 Polyclonal Antibody
Beschreibung
Peptide sequence: QALRQHVPHG GASKKLSKVE TLRSAVEYIR ALQRLLAEHD AVRNALAGGL Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 92%; Rabbit: 77%; Rat: 100%; Zebrafish: 77%.
This gene is a member of the basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors. It activates transcription by binding to the E box (5'-CANNTG-3'). Dimerization with other BHLH proteins is required for efficient DNA binding. Involved in the determination of the neuronal precursors in the peripheral nervous system and the central nervous system.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ASCL2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| Gene | ASCL2 |
| Gene Accession No. | Q99929 |
| Gene Alias | 2410083I15Rik; achaete scute-like protein 2; achaete-scute complex homolog 2; achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila); achaete-scute complex homolog-like 2; achaete-scute complex-like 2; achaete-scute complex-like protein 2; achaete-scute family bHLH transcription factor 2; achaete-scute homolog 2; Ascl2; ASH2; ASH-2; bHLH transcription factor; Mash2; BHLHA45; Class A basic helix-loop-helix protein 45; H M bHLHa45; HASH2; long transient receptor potential-related channel 5; mammalian achaete scute homolog 2; mammalian achaete/scute homologue 2; MASH2; mASH-2 |
| Gene Symbols | ASCL2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?