missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Asenapine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16417126
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16417126

Brand: Medchem Express HY16567

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.

Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.

Tekniske data

Chemical Name or Material Asenapine hydrochloride
CAS 1412458-61-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H17Cl2NO
Quantity 100 mg
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (310.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@](C4)([H])[C@]2([H])CN4C
Molecular Weight (g/mol) 322.23
Formula Weight 322.23
Percent Purity 98.47%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.